Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
Código de producto. 11502694
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
6 × 100 ml
Para utilizar con:
Seis matraces de 250 ml
Seis matraces de 500 ml
Tres matraces de 1000 ml
Tres matraces de 100 ml
Tres matraces de 250 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11502694
Marca: Cole-Parmer™ 0307604
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The HM-200 Series Multiposition Extraction Heater allows liquids with different boiling points to be heated next to each other.
  • Los controles electrónicos de estado sólido integrados e individuales facilitan la regulación de cada calefactor y evitan chispazos por conmutación mecánica.
  • Se incluyen tres varillas de soporte de 12,7 mm (0,5 pulgadas) de diámetro
  • La parte superior es de polipropileno, mientras que las superficies exteriores llevan revestimiento en polvo y son resistentes a la mayoría de las soluciones químicas.
  • El elemento calefactor en bobina va suspendido dentro de un cartucho termoaislante para proporcionar el máximo de transferencia y soporte térmico, a la vez que evita chispazos por conmutación mecánica.
  • Los cartuchos de los calentadores individuales son reemplazables
  • Un blindaje con toma de tierra rodea los calefactores para mayor seguridad.
  • Las luces de neón indican cuándo está encendido el aparato y si llega corriente eléctrica a los calefactores y, si es aplicable, a los agitadores
Certifications
CE
Garantía
Un año para piezas y mano de obra
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad 250 ml (8,4 oz.)
Diseñar Carcasa de polipropileno
Capacidad (métrico) 250 ml
Fondo (imperial) 10,25 in
Fondo (métrico) 26 cm
Para utilizar con Tres matraces de 250 ml
Altura (imperial) 3,5 in
Altura (métrico) 8,9 cm
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz, 450 W (enchufe para RU y UE)
Modelo EME30250/CEB
Vataje 450 W
Anchura (imperial) 24,8 in
Anchura (métrico) 63 cm
Tipo de producto Manta calefactora
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 450 °C
Amperaje 2 A
Capacidad (imperial) 8,4 oz
Para utilizar con (aplicación) Soluciones de calefacción