Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
Código de producto. p-200003970
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
6 × 100 ml
Para utilizar con:
Seis matraces de 250 ml
Seis matraces de 500 ml
Tres matraces de 1000 ml
Tres matraces de 100 ml
Tres matraces de 250 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11592684
Marca: Cole-Parmer™ 0307601
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
The HM-200 Series Multiposition Extraction Heater allows liquids with different boiling points to be heated next to each other.
  • Los controles electrónicos de estado sólido integrados e individuales facilitan la regulación de cada calefactor y evitan chispazos por conmutación mecánica.
  • Se incluyen tres varillas de soporte de 12,7 mm (0,5 pulgadas) de diámetro
  • La parte superior es de polipropileno, mientras que las superficies exteriores llevan revestimiento en polvo y son resistentes a la mayoría de las soluciones químicas.
  • El elemento calefactor en bobina va suspendido dentro de un cartucho termoaislante para proporcionar el máximo de transferencia y soporte térmico, a la vez que evita chispazos por conmutación mecánica.
  • Los cartuchos de los calentadores individuales son reemplazables
  • Un blindaje con toma de tierra rodea los calefactores para mayor seguridad.
  • Las luces de neón indican cuándo está encendido el aparato y si llega corriente eléctrica a los calefactores y, si es aplicable, a los agitadores
Certifications
CE
Servizi
Un año para piezas y mano de obra
Specifica
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad 100 ml
Diseñar Carcasa de polipropileno
Capacidad (métrico) 100 ml
Fondo (imperial) 10,25 in
Fondo (métrico) 26 cm
Para utilizar con Tres matraces de 100 ml
Altura (imperial) 3,5 in
Altura (métrico) 8,9 cm
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz, 180 W (enchufe para RU y UE)
Modelo EME30100/CEB
Vataje 180 W
Anchura (imperial) 25,19 in
Anchura (métrico) 64 cm
Tipo de producto Manta calefactora
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 450 °C
Amperaje 0,8 A
Capacidad (imperial) 3,38 oz
Para utilizar con (aplicación) Soluciones de calefacción
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato