Learn More
Epredia™ Micrótomo giratorio electrónico HM 340E
Diseñado para ofrecer precisión y estabilidad, lo que genera bandas de calidad incluso para cortes de parafina difíciles de cortar, el micrótomo electrónico Epredia™ HM 340E es un micrótomo giratorio electrónico de diseño ergonómico con tecnología de avance de motor paso a paso que ofrece precisión y estabilidad para lograr resultados de corte superiores.
Especificaciones
Tipo de producto | Micrótomo giratorio |
---|---|
Intervalo de seccionamiento | 0,5 a 100 µm |
Fondo (imperial) | 20,5 in |
Fondo (métrico) | 52cm |
Altura (imperial) | 11 in |
Descripción
Diseñado para ofrecer precisión y estabilidad, lo que genera bandas de calidad incluso para cortes de parafina difíciles de cortar, el micrótomo electrónico Thermo Scientific™ HM 340E es un micrótomo giratorio electrónico de diseño ergonómico con tecnología de avance de motor paso a paso que ofrece precisión y estabilidad para lograr resultados de corte superiores.
Características destacadas:- Uso cómodo, rápido y seguro
- Retracción seleccionable
- Avance de muestras (la muestra se desplaza hacia la cuchilla)
- Cabezal de orientación cero
- Carril guía
- Panel de control mediante menús que se puede utilizar en cualquier lateral del instrumento
- Intervalo de grosor de corte de 0,5 a 100 μm
Información para pedidos:
- El portacuchillas/portahojas se debe pedir por separado salvo que se compre como un paquete.
Incluye:
- Herramientas estándar
- Cubierta de aluminio cepillado
- Tapa antipolvo
- Manual de instrucciones
Especificaciones
Micrótomo giratorio | |
20,5 in | |
11 in | |
16 in | |
62 lb |
0,5 a 100 µm | |
52cm | |
28cm | |
41cm | |
28kg |