Learn More
Epredia™ Accesorios para micrótomos deslizantes HM 430, HM 450 y 440 E
Mantenga los micrótomos deslizantes Epredia™ HM 430 y HM 450 con los accesorios para micrótomos deslizantes Epredia™ HM 430, HM 450 y 440 E.
52.00€ - 73.50€
Especificaciones
Tipo de producto | Sliding Microtome Accessories |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Micrótomos deslizantes Epredia HM 430 y HM 450 |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12043049
|
Epredia™
440400 |
Placa de ajuste de altura, 10 mm |
52.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12053049
|
Epredia™
440410 |
Placa de ajuste de altura, 20 mm |
59.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12003059
|
Epredia™
502140 |
Bandeja de residuos | N/A | ||||||
Descripción
Mantenga los microtomos deslizantes Thermo Scientific™ HM 430 y HM 450 con los accesorios para micrótomos deslizantes Thermo Scientific HM 430, HM 450 y 440 E.
Bandeja para tampones estándar
- Mantiene los soportes en su lugar mediante un imán.
- Rellene la bandeja con todo tipo de soluciones y tampones acuosos.
Elemento de refrigeración para solución tampón
- Utilice el elemento preenfriado en la bandeja de tampones estándar para refrigerar el tejido.
- Utilice el elemento congelado junto con la solución tampón para evitar que la solución tampón congelada se infle.
Lupa de gran campo de visión
- Aumento de 2,5X
- Muévala, oscílela y desplácela para lograr una posición de visualización óptima.
- Incluye adaptador e iluminación
StemiScope™ con elementos ópticos y soporte
- Lentes: 10X
- Lentes complementarias: 0,63X
- Intervalo de aumento: de 4,1 a 31,5X
- Adaptador de microscopio para vista en ángulo de la muestra
- Vista horizontal, accionamiento vertical y mecanismo de oscilación
Guía de luz de cuello de cisne
- Haz de fibra de 3,5 mm
- Guía de luz de cuello de cisne: 50 mm de longitud
- Guía de luz flexible: 750 mm de longitud
- Alta intensidad de luz
- Incluye adaptador para KL200 (760317)
Especificaciones
Sliding Microtome Accessories | |
Micrótomos deslizantes Epredia HM 430 y HM 450 |