Learn More
Stuart™ Mantas calefactoras de serie HM
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
500 ml
1000 ml
Dimensiones interiores (F x An x Al):
150 x 175 x 175 mm
170 x 220 x 220 mm
220 x 220 x 170 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Controlado hasta a 450 °C
- Disponible en diferentes tamaños
- Accesorio de barra de abrazadera integrado para permitir un ajuste seguro de una barra de abrazadera estándar
- Los pies antideslizantes también están instalados de serie
- Para mayor seguridad, todas las unidades cuentan con un apagado de emergencia que se activará automáticamente en caso de derrame
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Fondo (métrico) | 175 mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 150 x 175 x 175 mm |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Tensión | 230 V |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 75 W |
| Modelo | HM50C |
| Material | Aluminio |
| Forma | Redondo |
| Vataje | 75 W |
| Mostrar más |