Learn More
Stuart™ Mantas calefactoras de serie HM
Código de producto. 12940161
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
500 ml
1000 ml
Dimensiones interiores (F x An x Al):
150 x 175 x 175 mm
170 x 220 x 220 mm
220 x 220 x 170 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12940161
Marca: Stuart™ 8008112
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
La serie HM es una gama de mantas de calefacción controladas, disponibles en una variedad de tamaños para albergar matraces de fondo redondo de 50 a 1000 ml, fabricados con una robusta carcasa de aluminio, lo que los hace resistentes y fáciles de limpiar.
  • Controlado hasta a 450 °C
  • Disponible en diferentes tamaños
  • Accesorio de barra de abrazadera integrado para permitir un ajuste seguro de una barra de abrazadera estándar
  • Los pies antideslizantes también están instalados de serie
  • Para mayor seguridad, todas las unidades cuentan con un apagado de emergencia que se activará automáticamente en caso de derrame
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Fondo (métrico) 220 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 220 x 220 x 170 mm
Altura (métrico) 170 mm
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 380 W
Modelo HM1000C
Material Aluminio
Forma Redondo
Vataje 380 W
Anchura (métrico) 220 mm
Tipo de producto Manta calefactora
Temperatura (métrico) 450 °C
Para utilizar con (aplicación) Apagado de emergencia que se activará automáticamente en caso de derrame
Frecuencia 50/60 Hz