Learn More
Thermo Scientific™ HMDS (Hexametildisilazano)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
El HMDS (hexametildisilazano) Thermo Scientific™ amplía perfectamente el rango práctico de GC, con lo que mejora los resultados cromatográficos en la sililación de azúcares y sustancias relacionadas.
- Apto para desactivar y revestir soportes cromatográficos
- Monofuncional, impide la polimerización y elimina la humedad de la superficie
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Desactivación y revestimiento de soporte cromatográfico |
| Riesgos | Corrosivo, inflamable |
| Concentración estándar | Del 98 al 100% |
| Descripción del artículo | 25 g |
| Almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Cantidad | 25 g |
| Componentes estándar | Hexametildisilazano |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HMDS, 25 g. Hexamethyldisilazane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur