missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMGXB4 Rabbit anti-Human, Proteintech

Código de producto. 16873315 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16873315 150 μL 150 microlitros
16883315 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16873315

Marca: Proteintech 248211AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit PolyClonal Antibody

High mobility group (HMG) proteins are nonhistone chromosomal proteins.

Especificaciones

Antígeno HMGXB4
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica HMGXB4
N.º de referencia del gen Q9UGU5
Alias de gen HMG box containing protein 4, HMG box domain containing 4, HMG2L1, HMGBCG, HMGXB4, Protein HMGBCG, THC211630
Símbolos de los genes HMGXB4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HMGXB4 Fusion Protein Ag20424
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10042
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.