Learn More
HMGXB4 Rabbit anti-Human, Proteintech
Código de producto. 16883315 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16883315 20 μL 20 microlitros
16873315 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16883315
Marca: Proteintech 248211AP20UL
Rabbit PolyClonal Antibody
High mobility group (HMG) proteins are nonhistone chromosomal proteins.
Especificaciones
Antígeno HMGXB4
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica HMGXB4
N.º de referencia del gen Q9UGU5
Alias de gen HMG box containing protein 4, HMG box domain containing 4, HMG2L1, HMGBCG, HMGXB4, Protein HMGBCG, THC211630
Símbolos de los genes HMGXB4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HMGXB4 Fusion Protein Ag20424
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10042
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG