Learn More
Hoefer™ Peines para unidad de electroforesis submarina HE 99X Max
Backless combs for use with Hoefer HE99X Max Submarine Electrophoresis Unit
60.79€ - 82.90€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis submarina HE99X Max |
---|---|
Fondo de la cubeta (imperial) | 0,19 in |
Fondo de la cubeta (métrico) | 0,5 cm |
Requires: La parte posterior del peine se vende por separado (consulte la tabla de pedidos)
Código de producto | Marca | Tipo | Grosor (métrico) | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Grosor (métrico) | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12014777
|
Hoefer™
HE91-BK |
Parte trasera de peine |
60.79€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11589543
|
Hoefer™
HE91A-10-1.5 |
Peine sin parte posterior | 0,15 cm | 10 |
78.29€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11599543
|
Hoefer™
HE91A-10-3.0 |
Peine sin parte posterior | 0,3 cm | 10 |
79.21€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11539553
|
Hoefer™
HE91A-20-1.0 |
Peine sin parte posterior | 0,1 cm | 20 |
78.29€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10442972
|
Hoefer™
HE91A-30-1.0 |
Peine sin parte posterior | 0,1 cm | 30 |
78.29€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11549553
|
Hoefer™
HE91A-20-1.5 |
Peine sin parte posterior | 0,15 cm | 20 |
78.29€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11579553
|
Hoefer™
HE91A-P-1.5 |
Peine preparativo sin parte posterior | 0,15 cm | 1/2 |
82.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10146674
|
Hoefer™
HE91A-15-1.5 |
Backless Comb | 0.15 cm | 15 |
78.29€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11509553
|
Hoefer™
HE91A-15-1.0 |
Peine sin parte posterior | 0,1 cm | 15 |
78.29€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11529553
|
Hoefer™
HE91A-15-3.0 |
Peine sin parte posterior | 0,3 cm | 15 |
79.21€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12054707
|
Hoefer™
HE91A-20-3.0 |
Peine sin parte posterior | 0,3 cm | 20 |
79.21€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11589553
|
Hoefer™
HE91A-P-3.0 |
Peine preparativo sin parte posterior | 0,3 cm | 1/2 |
81.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Backless combs for use with Hoefer HE99X Max Submarine Electrophoresis Unit
Los peines se pueden usar indistintamente con una parte posterior de peine individual.
Especificaciones
Unidad de electroforesis submarina HE99X Max | |
0,19 in | |
0,5 cm |