Learn More
Hoefer™ Sistemas de electroforesis vertical Mighty Small™ II Mini
Código de producto. p-3004140
Click to view available options
Incluye:
Cámara de tampón superior, cámara de tampón inferior, tapa de seguridad con interbloqueo con cables, diez placas de vidrio de 10 x 8 cm, cuatro abrazaderas de resorte, sellado de gel, adhesivo de localización de pocillo y separador
Cámara de tampón superior, cámara de tampón inferior, tapa de seguridad con interbloqueo con cables, diez placas de vidrio de 10 x 8 cm, dos placas de alúmina con muescas de 10 x 8 cm, cuatro abrazaderas de resorte, sellado de gel, adhesivo de localización de pocillo y separador
Cámara para tampón inferior, cámara para tampón superior/núcleo de refrigeración, tapa de seguridad con cables de alta tensión, horquilla de colado con juego de juntas de sellado, conjuntos de abrazaderas de montaje, levas, placas de vidrio, rectangular, 10 × 8 cm, placas de alúmina, muescas, 10 × 8 cm, abrazaderas de resorte, peines, 10 pocillos, separadores en forma de T (0,07 cm), etiquetas de posicionamiento de pocillo, sellado de gel
Cámara para tampón inferior, cámara para tampón superior/núcleo de refrigeración, tapa de seguridad con cables de alta tensión, horquilla de colado con juego de juntas de sellado, conjuntos de abrazaderas de montaje, levas, placas de vidrio, rectangular, 10 × 8 cm, placas de alúmina, muescas, 10 × 8 cm, abrazaderas de resorte, peines, 10 pocillos, separadores en forma de T (0,15 cm), etiquetas de posicionamiento de pocillo, sellado de gel
Mini Unidad de electroforesis vertical, completa con accesorios de 1 mm
Mini unidad de electroforesis vertical, completa con accesorios de 0,75 mm
Mini unidad de electroforesis vertical, completa con accesorios de 1,5mm
Altura (métrico):
16 cm
18 cm
Longitud del gel (métrico):
8/10,5 cm
8 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11925358
Marca: Hoefer™ SE250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
El sistema básico SE250 incluye: cámara de tampón superior, cámara de tampón inferior, tapa de seguridad con interbloqueo con cables, diez placas de vidrio de 10 x 8 cm, dos placas de alúmina con muescas de 10 x 8 cm, cuatro abrazaderas de resorte, junta de gel, adhesivo de localización de pocillo y espaciador. El sistema completo SE250 también incluye: colador de gel doble, dos peines de 10 pocillos de 0,75 mm de grosor y dos pares de espaciadores de 0,75 mm de grosor. El sistema básico SE260 incluye los mismos componentes que los sistemas básicos SE250, excepto las placas de vidrio y alúmina. Los sistemas completos SE260 incluyen además colador de gel doble, diez placas de vidrio de 10,5 x 10 cm, cinco placas de alúmina con muesca de 10,5 x 10 cm, dos peines para 10 pocillos y dos pares de separadores (de 0,75 mm o 1,5 mm de grosor; consulte la tabla de pedidos).
Combine las ventajas de un formato pequeño y una refrigeración eficiente para la detección rápida de proteínas y ácidos nucleicos
  • Realice dos ciclos de geles a la vez
  • Produzca separaciones de alta resolución en tan solo 45 minutos sin “curvatura” de la banda
  • Utilice placas de alúmina (incluidas con los modelos especificados) para una refrigeración eficaz
  • Volumen de tampón: 300 ml
Aplicaciones:
Ideal para acrilamida en gradiente y uniforme, agarosa, IEF, agarosa de inversión de campo y electroforesis en 2-D
Certifications
Marcado CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Para utilizar con (equipo) Premoldee el gel o pida dos peines SE 211A, dos juegos de espaciadores en forma de T de 8 cm de largo, placas de vidrio rectangular de 10 x 8 cm y alúmina con muescas y un colador de gel
Tipo Unidad de electroforesis vertical mini, Basic
Rango de humedad Hasta el 80 %
Incluye Cámara de tampón superior, cámara de tampón inferior, tapa de seguridad con interbloqueo con cables, diez placas de vidrio de 10 x 8 cm, dos placas de alúmina con muescas de 10 x 8 cm, cuatro abrazaderas de resorte, sellado de gel, adhesivo de localización de pocillo y separador
Temperatura máxima (imperial) 113 °F
Temperatura máxima (métrico) 45 °C
Temperatura de almacenamiento (métrico) De 15 °C a 30 °C
Volumen del tampón (imperial) 10,14 oz
Volumen del tampón (métrico) 300 ml
Longitud del gel (imperial) 3,14 in
Longitud del gel (métrico) 8 cm
Anchura (imperial) 6,49 in
Anchura del gel (imperial) 3,93 in
Anchura (métrico) 16,5 cm
Anchura del gel (métrico) 10 cm
Altura (imperial) 6,29 in
Altura (métrico) 16 cm
Fondo (imperial) 6,29 in
Fondo (métrico) 16 cm
Tensión 500 V
Vataje 12 W
Amperaje 500 mA