Learn More
Hoefer™ Accesorios y piezas para unidad de electroforesis miniVE
Código de producto. 11924248
Click to view available options
Tipo:
Conjunto de abrazaderas
Conjunto de cámara superior de tampones
Conjunto de tapa
Cámara de tampón inferior
Ensamblaje de la placa de sellado
Kit de conector tipo banana
Tornillo de tope
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 11924248
Marca: Hoefer™ SE314
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pieza y accesorios para la unidad de electroforesis miniVE
  • Los accesorios incluyen cables de alta tensión (2 unidades), kit de tapones Banana (2 tapones, 2 tuercas, 4 arandelas), junta de espuma, tornillos de abrazadera (5 unidades), conjunto de cámara de tampón superior, conjunto de abrazadera, conjunto de placa de sellado, junta de sellado y cámara de tampón inferior (depósito)
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis vertical MiniVE™
Tipo Kit de conector tipo banana
Incluye 2 Tapones, 2 tuercas y 4 arandelas