Learn More
Hoefer™ Accesorios y piezas para unidad de electroforesis miniVE
Click to view available options
Tipo:
Conjunto de abrazaderas
Conjunto de cámara superior de tampones
Conjunto de tapa
Cámara de tampón inferior
Ensamblaje de la placa de sellado
Kit de conector tipo banana
Tornillo de tope
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
- Los accesorios incluyen cables de alta tensión (2 unidades), kit de tapones Banana (2 tapones, 2 tuercas, 4 arandelas), junta de espuma, tornillos de abrazadera (5 unidades), conjunto de cámara de tampón superior, conjunto de abrazadera, conjunto de placa de sellado, junta de sellado y cámara de tampón inferior (depósito)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis vertical MiniVE™ |
| Tipo | Conjunto de abrazaderas |