Learn More
Hoefer™ Fuentes de alimentación PS300-B y PS200-HC
Click to view available options
Tensión:
De 10 a 300 V
De 5 a 200 V
Amperaje:
2000 mA
500 mA
Requisitos eléctricos:
De 10 a 300 V, 50/60 Hz
De 5 a 200 V, 50/60 Hz
Vataje:
90 W
200 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Características principales
- Modos de tensión constante y de corriente constante
- Detección de fallos de alimentación
- Ciclos continuos o temporizador de 999 minutos No se necesitan adaptadores cuando se utilizan con equiposHoefer: los conectores macho de 4 mm con fundas aislantes fijas son estándar en la mayoría de los equipos Hoefer
Características adicionales
- Pantalla LED grande y fácil de leer de tamaño reducido
- Diseño ergonómico
- Peso neto: 5,25 lb (2,4kg)
- El artículo con el n.º de fabr. PS300B-NA se ha diseñado para la mayoría de técnicas de electroforesis, incluyendo geles submarinos, mini geles verticales y transferencias semisecas
- El artículo con el n.º de fabr. PS200HC-NA se ha diseñado para todas las aplicaciones de transferencia electroforética
Certifications
EN/UL 61010-1, CSA 22.2 1010.1
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN61010-1, UL61010-1, CSA 22.2 1010.1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicación de transferencia de blotting y electroforesis |
| Temporizador | De 0 a 999 min |
| Tipo | Fuente de alimentación de corriente alta |
| Pantalla | LED |
| Rango de humedad | 80 % |
| Número de tomas | 4 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 28 x 12,5 x 33,5 cm |
| Longitud (imperial) | 11 in |
| Longitud (métrico) | 28 cm |
| Mostrar más |