Learn More
Hoefer™ Fuentes de alimentación PS300-B y PS200-HC
Código de producto. 11965358
Change view
Click to view available options
Tensión:
De 10 a 300 V
De 5 a 200 V
Amperaje:
2000 mA
500 mA
Requisitos eléctricos:
De 10 a 300 V, 50/60 Hz
De 5 a 200 V, 50/60 Hz
Vataje:
90 W
200 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Amperaje Requisitos eléctricos Vataje unitSize
11965358 De 10 a 300 V 500 mA De 10 a 300 V, 50/60 Hz 90 W cada uno
11791799 De 5 a 200 V 2000 mA De 5 a 200 V, 50/60 Hz 200 W cada uno
2 options
Código de producto. 11965358
Marca: Hoefer™ PS300B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asa grande para facilitar el transporte
Características principales
  • Modos de tensión constante y de corriente constante
  • Detección de fallos de alimentación
  • Ciclos continuos o temporizador de 999 minutos No se necesitan adaptadores cuando se utilizan con equiposHoefer: los conectores macho de 4 mm con fundas aislantes fijas son estándar en la mayoría de los equipos Hoefer
Características adicionales
  • Pantalla LED grande y fácil de leer de tamaño reducido
  • Diseño ergonómico
  • Peso neto: 5,25 lb (2,4kg)
  • El artículo con el n.º de fabr. PS300B-NA se ha diseñado para la mayoría de técnicas de electroforesis, incluyendo geles submarinos, mini geles verticales y transferencias semisecas
  • El artículo con el n.º de fabr. PS200HC-NA se ha diseñado para todas las aplicaciones de transferencia electroforética
Certifications
EN/UL 61010-1, CSA 22.2 1010.1
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, UL61010-1, CSA 22.2 1010.1
Para utilizar con (aplicación) Técnica de electroforesis, incluyendo gel submarino, minigel vertical y transferencia semiseca
Temporizador De 0 a 999 min
Tipo Fuente de alimentación de corriente básica
Pantalla LED
Rango de humedad 80 %
Número de tomas 4
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 28 x 12,5 x 33,5 cm
Longitud (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 28 cm
Anchura (imperial) 4,9 in
Anchura (métrico) 12,5 cm
Altura (imperial) 13,1 in
Altura (métrico) 33,5 cm
Peso (imperial) 5,29 lb
Peso (métrico) 2,4 kg
Requisitos eléctricos De 10 a 300 V, 50/60 Hz
Tensión De 10 a 300 V
Vataje 90 W
Amperaje 500 mA
Frequency 50/60 Hz