Learn More
Hoefer™ Fuentes de alimentación PS300-B y PS200-HC
Código de producto. p-3565472
Change view
Click to view available options
Tensión:
De 10 a 300 V
De 5 a 200 V
Amperaje:
2000 mA
500 mA
Requisitos eléctricos:
De 10 a 300 V, 50/60 Hz
De 5 a 200 V, 50/60 Hz
Vataje:
90 W
200 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Amperaje Requisitos eléctricos Vataje unitSize
11791799 De 5 a 200 V 2000 mA De 5 a 200 V, 50/60 Hz 200 W cada uno
11965358 De 10 a 300 V 500 mA De 10 a 300 V, 50/60 Hz 90 W cada uno
2 options
Código de producto. 11791799
Marca: Hoefer™ PS200HC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asa grande para facilitar el transporte
Características principales
  • Modos de tensión constante y de corriente constante
  • Detección de fallos de alimentación
  • Ciclos continuos o temporizador de 999 minutos No se necesitan adaptadores cuando se utilizan con equiposHoefer: los conectores macho de 4 mm con fundas aislantes fijas son estándar en la mayoría de los equipos Hoefer
Características adicionales
  • Pantalla LED grande y fácil de leer de tamaño reducido
  • Diseño ergonómico
  • Peso neto: 5,25 lb (2,4kg)
  • El artículo con el n.º de fabr. PS300B-NA se ha diseñado para la mayoría de técnicas de electroforesis, incluyendo geles submarinos, mini geles verticales y transferencias semisecas
  • El artículo con el n.º de fabr. PS200HC-NA se ha diseñado para todas las aplicaciones de transferencia electroforética
Certifications
EN/UL 61010-1, CSA 22.2 1010.1
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, UL61010-1, CSA 22.2 1010.1
Para utilizar con (aplicación) Aplicación de transferencia de blotting y electroforesis
Temporizador De 0 a 999 min
Tipo Fuente de alimentación de corriente alta
Pantalla LED
Rango de humedad 80 %
Número de tomas 4
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 28 x 12,5 x 33,5 cm
Longitud (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 28 cm
Anchura (imperial) 4,9 in
Anchura (métrico) 12,5 cm
Altura (imperial) 13,1 in
Altura (métrico) 33,5 cm
Peso (imperial) 5,29 lb
Peso (métrico) 2,4 kg
Requisitos eléctricos De 5 a 200 V, 50/60 Hz
Tensión De 5 a 200 V
Vataje 200 W
Amperaje 2000 mA
Frequency 50/60 Hz