Learn More
Hoefer™ SE 900 Large Format Vertical Electrophoresis System
Ideal for use with 24cm IPG strips in the second dimension of 2-D electrophoresis
Marca:  Hoefer™ SE900-1.0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11995368
  • 8630.38€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes:
  • Cámara de tampón con bombas, tapa de seguridad con cables, gradilla de gel, tubos de 3 m (10 pies), dos pares de conectores de baño de recirculación, conector de drenaje, siete abrazaderas de tubo, junta de gel, herramienta de separación de placa de cuña Wonder
  • El n.º Fabr. SE900-1.0 también incluye: colador múltiple con placa frontal con orificio, seis abrazaderas de resorte rojas, dos tornillos de mariposa, diez hojas divisoras, tapón de llenado, cassette en blanco, junta de gel, seis cassettes de bisagras de vidrio
Descripción
Descripción
  • Realiza 1-6 geles
  • Utiliza cassettes con bisagras para mayor comodidad y partes delanteras de colorante rectas
  • Fácil de usar, sin abrazaderas, sin piezas sueltas, orificio de drenaje inferior
  • Utiliza una bomba interna para una distribución uniforme de la temperatura
  • Compatible con un enfriador recirculante para refrigeración activa
Certifications
UL61010-1, CSAC22.2 No. 61010-1, EN61010-1:2001, CE Marked
Especificaciones
Especificaciones
EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2, CE
Depósito de separación, kit de tubos, tapa con cables de alta tensión, colador de gel múltiple, gradilla para PAGE interna, cassettes de vidrio con bisagras
45 °C
16,92 in
43 cm
16,92 in
43 cm
20 cm
13,6 kg
150 W
Hasta el 80 %
113 °F
De 15 °C a 30 °C
9,84 in
25 cm
7,87 in
7,87 in
29,98 lb
600 V
1000 mA