Learn More
Hoefer™ Separadores para SE 600 Chroma, SE 600 estándar o unidades de electroforesis verticales SE 400
Piezas de accesorios para SE 600 Chroma, SE 600 estándar o unidad de electroforesis vertical SE 400
Marca: Hoefer™ SE6118-2-1.0
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Oscila entre 0,75 y 3,0 mm de grosor
- De 8, 16 y 24 cm de longitud
- De 1 a 2 cm de anchura
- 2 paq.
Especificaciones
SE 600 Chroma, SE 600 estándar o unidad de electroforesis vertical SE 400 | |
1 x 16 x 1,0mm | |
0,03 in | |
16 cm |
Separador | |
2/pack | |
0,1 cm | |
0,1 cm |