Learn More
Hoefer™ Separadores para SE 600 Chroma, SE 600 estándar o unidades de electroforesis verticales SE 400
Piezas de accesorios para SE 600 Chroma, SE 600 estándar o unidad de electroforesis vertical SE 400
Marca:  Hoefer™ SE6119-2-1.5
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13187804
  • 76.45€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Oscila entre 0,75 y 3,0 mm de grosor
  • De 8, 16 y 24 cm de longitud
  • De 1 a 2 cm de anchura
  • 2 paq.
Especificaciones
Especificaciones
SE 600 Chroma, SE 600 estándar, unidad de electroforesis vertical SE 400
2 x 16 x 1,5 mm
0,05 in
16 cm
Separador
2/pack
0,15 cm
2 cm