Learn More
Hoefer™ Peines submarinos estándar SUB15
Accesorios para submarino SUB15 Standard
Marca: Hoefer™ SUB15-C1.5-10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Oscila entre 10, 16, 20, 25 y 30 pocillos
- 1, 1,5 y 2 mm de grosor
- Ancho de pocillos de 2,5 a 12,8 mm
- Mín. Volumen de muestra máx. de 12 a 128 μl
Especificaciones
Submarino SUB15 Standard | |
10 | |
0,15 cm | |
0,5 in | |
0,19 in |
Peine | |
0,05 in | |
96 μl | |
1,28 cm | |
0,5 cm |