Learn More
Hoefer™ Submarine Gel Electrophoresis Units: SUB13 Midi Horizontal
Ideal for analytical and preparative studies of nucleic acids
Marca: Hoefer™ SUB13
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Maximum 112-sample throughput capacity and features a removable gel-casting tray with end gaskets
- Buffer recirculation ports
- Color-coded and height-adjustable combs
- Colored loading strips
- Compact tank
- UV-transparent running tray
- Side handles for safe, easy transport
Especificaciones
EN61010-1, CE | |
Midi Submarine Gel Electrophoresis Unit | |
80% | |
112 | |
45 °C | |
12.59 x 7.87 in. (32 x 20 cm) | |
5,90 in | |
15 cm | |
5.03 in. | |
12.8 cm | |
300 V | |
200 mA |
Nucleic Acid Gel Electrophoresis | |
15 x 12.8 cm | |
Conjunto de cámara para tampón, tapa de seguridad con cables de alta tensión, bandeja de ensayo con junta de silicona, 1 mm de grosor, peines de 16 pocillos, tiras de carga de color, puertos de recirculación de tampón. | |
113 °F | |
0.9 L | |
12,59 in | |
32 cm | |
7,87 in | |
20 cm | |
7 cm | |
60 w |