Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Electrode Panels
Para su uso con el depósito de transferencia TE 42 y TE 62
Marca:  Hoefer™ TE43BK
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12054747
  • 478.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Se suministra en paneles de electrodos grises o negros
Especificaciones
Especificaciones
Negro
Depósito de transferencia TE 42, TE 62
Panel de electrodos negro
Conector tipo banana y alambre de platino