Learn More
Hoefer™ Unidades de transferencia TE42 y TE62
Código de producto. p-3004003
Change view
Click to view available options
Tipo:
Tanque de transferencia estándar
Incluye:
Cámara inferior con intercambiador de calor integrado, tapa de seguridad con cables de alta tensión, 2 paneles de electrodos, cuatro casetes de gel, ocho esponjas de espuma gruesa de 0,13 pulg. (0,33 cm), cuatro esponjas de espuma gruesa de 0,25 pulg. (0,51 cm), 25 hojas de papel de inmunotransferencia, gancho de casete
Cámara inferior, tapa de seguridad con cables de alta tensión, 2 paneles de electrodos, 2 casetes de gel, cuatro esponjas de espuma gruesa de 0,13 pulg., dos esponjas de espuma gruesa de 0,25 pulg., 25 láminas de papel de inmunotransferencia, gancho de casete
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Incluye unitSize
11574444 Tanque de transferencia estándar Cámara inferior con intercambiador de calor integrado, tapa de seguridad con cables de alta tensión, 2 paneles de electrodos, cuatro casetes de gel, ocho esponjas de espuma gruesa de 0,13 pulg. (0,33 cm), cuatro esponjas de espuma gruesa de 0,25 pulg. (0,51 cm), 25 hojas de papel de inmunotransferencia, gancho de casete cada uno
12084647 Tanque de transferencia estándar Cámara inferior, tapa de seguridad con cables de alta tensión, 2 paneles de electrodos, 2 casetes de gel, cuatro esponjas de espuma gruesa de 0,13 pulg., dos esponjas de espuma gruesa de 0,25 pulg., 25 láminas de papel de inmunotransferencia, gancho de casete cada uno
2 options
Código de producto. 11574444
Marca: Hoefer™ TE62
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realiza inmunotransferencias de proteínas de alta intensidad en una hora
  • El cable de platino de más de 1,5 m por electrodo proporciona una fuerza de campo uniforme para inmunotransferencias eficientes
  • Los casetes con bisagras y codificados por colores permiten una carga sencilla y una fácil orientación del sándwich de gel.
  • Se requieren volúmenes de tampón de 4 a 5 L, dependiendo del número de casetes procesados
  • El modelo TE62 ofrece un intercambiador de calor integrado en la base de la unidad
  • El modelo TE42 se puede utilizar con un intercambiador de calor opcional (Mfr. No. TE47)
Certifications
Marcado CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Contenido y almacenamiento Lower chamber with built-in heat exchanger, safety lid with high voltage Leads, 2 electrode panels, four gel cassettes, eight 0.13 in. thick Foam sponges, four 0.25 in. thick Foam sponges, 25 sheets blotting Paper, cassette hook
El dispositivo tiene Geles de hasta 4, 15 x 21 cm o 16, 7 x 10 cm
Tipo Tanque de transferencia estándar
Rango de humedad Hasta el 80 %
Incluye Cámara inferior con intercambiador de calor integrado, tapa de seguridad con cables de alta tensión, 2 paneles de electrodos, cuatro casetes de gel, ocho esponjas de espuma gruesa de 0,13 pulg. (0,33 cm), cuatro esponjas de espuma gruesa de 0,25 pulg. (0,51 cm), 25 hojas de papel de inmunotransferencia, gancho de casete
Temperatura máxima (imperial) 113 °F
Temperatura máxima (métrico) 45 °C
Volumen del tampón (imperial) 135,25 - 169,07 oz.
Volumen del tampón (métrico) De 4000 a 5000 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 32 x 28 x 16,5 cm
Longitud (imperial) 12,59 in
Longitud (métrico) 32 cm
Anchura (imperial) 11,02 in
Anchura (métrico) 28 cm
Altura (imperial) 6,49 in
Altura (métrico) 16,5 cm
Tensión 100 V
Vataje 200 W
Amperaje 2 A