Learn More
Thermo Scientific™ Shandon™ Recipiente dispensador de soportes Thermo Scientific Shandon
Código de producto. 12658136 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
:
\
Código de producto.
12658136 \
1 options
Código de producto. 12658136
Marca: Thermo Scientific™ Shandon™ A78210002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incluido con la unidad: CD-ROM con una copia de demostración sin licencia del software Thermo Scientific Shandon MicroWriter™; se incluyen seis tolvas dispensadoras; paquete de muestras de tubo de casete prellenado; cable RS232 específico de MicroWriter™; cable de alimentación; manual del operador.
Utiliza cinta de papel de aluminio y un puntero calentado para imprimir caracteres que mantienen la legibilidad incluso a través de soluciones de procesamiento.
  • Hecha para soportar la carga de trabajo de laboratorios atareados, imprime aproximadamente 20.000 caracteres por rollo de cinta.
  • La impresión puede invertirse para permitir su lectura en ambas direcciones.
  • Cambio fácil del color y del estilo del casete con un proceso de dispensación y etiquetado totalmente automatizado.
  • Las tolvas son fáciles de cambiar y brindan flexibilidad para usar un número ilimitado de colores y casetes.
  • Imprime letras, números, números romanos y caracteres especiales sobre los cassettes en cuatro tamaños de letra.
  • Capacidad para imprimir códigos de barras sobre casetes.
  • Imprime sobre todos los casetes de cara plana de 45°.
  • Gama de sistemas de recogida que integra perfectamente la organización de los casetes en cualquier entorno de laboratorio.
Sistema de marcado de casetes tipo carrusel que marca permanentemente los casetes de tejido con un texto negro fácil de leer.