Learn More
BRAND™ Soporte para el embudo de separación
Se monta fácilmente en varillas de soporte con una tuerca de bloqueo
Marca: BRAND™ 140300
11.19 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Polipropileno
- Para varillas 8 - 14 mm de diámetro
Especificaciones
Polipropileno | |
Embudos con diámetro exterior superior de 50 a 120 mm y varillas de 8 - 14 mm de diámetro | |
1 |
Título del producto
BRAND™ Soporte para el embudo de separación > Material: Polipropileno
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido