Learn More
WTW™ Pinza de sujeción para sonda de temperatura y electrodos de pH WTW™ SenTix™
Descripción
Las mediciones de pH y ORP siempre deben tener una indicación de temperatura. Durante la medición de pH, la indicación de una temperatura para compensar el efecto de la temperatura, y la documentación, con la medición de ORP, solo para fines de documentación. Durante la medición de ISE, es importante que la calibración y la medición se realicen en el mismo intervalo de temperatura. Los sensores de temperatura de WTW se utilizan con electrodos de pH y ORP que no tienen su propio sensor de temperatura. Los sensores de temperatura están equipados con dos conectores de tipo banana de 4 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Pinza de sujeción |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo combinado de pH y sensor de temperatura TFK 325 |