Learn More
Techne™ Cubiertas de baño de bolas de polipropileno huecas
Las bolas de polipropileno forman una cubierta hermética sobre los líquidos para evitar el cambio de temperatura y reducir la evaporación.Utilícelas en lugar de una tapa de baño con cualquiera de los baños enumerados en la sección.
Brand: Techne™ 06821-25
Additional Details : Peso : 1.76000kg
Description
- Bolas de polipropileno
- Evite el cambio de temperatura y reduzca la evaporación
- Utilícelas en lugar de una tapa de baño tradicional
Specifications
Cubiertas de baño de bolas de polipropileno | |
De 0 °C a 110 °C | |
20 mm |
Baños | |
Polipropileno hueco |