Learn More
Cloruro de holmio(III) hexahidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346358
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11346358
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011277.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14914-84-2 | Cl3H12HoO6 | 379.37 g/mol
Holmium(III) chloride hexahydrate is used as laboratory reagent and also used in proteomics research , optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14914-84-2
Fórmula molecular Cl3H12HoO6
Peso molecular (g/mol) 379.37
Número MDL MFCD00149739
Clave InChI BUQFCXABQYNXLP-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 16211475
SMILES O.O.O.O.O.O.Cl[Ho](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Holmium(III) chloride hexahydrate
Punto de fusión 718°C
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal HoCl3·6H2O
Índice Merck 14,4727
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC trichloroholmium hexahydrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.38 (271.29 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Holmium(III) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Holmium(III) chloride hexahydrate