Learn More
Polvo de holmio, malla -200, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Holmium powder |
Color | Plata |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Número UN | UN3089 |
Cantidad | 5 g |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Tamaño de malla | −200 Mesh |
Olor | Odorless |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Formulario | Polvo |