Learn More
Gafas de seguridad con revestimiento duro transparente Honeywell™ serie A800
Proporcionan protección fácil de llevar en los ojos y en el bolsillo. Las gafas de seguridad con revestimiento duro transparente Sperian™ Honeywell™ serie A800 son duraderas y resistentes a los arañazos.
Marca: Honeywell Safety Products 1015370
Descripción
- El perfil delgado proporciona un ajuste ideal para trabajadores con caras más pequeñas
- El estilo deportivo proporciona un diseño moderno
- Lentes resistentes a la abrasión de policarbonato de base 9
- Proporcionan un campo de visión de 180° sin distorsiones
- Las varillas tienen un inserto suave con almohadillas con flexibilidad adicional integrada
- La pieza nasal blanda se adapta a varias formas de puentes nasales
Especificaciones
Norma ANSI Z87.1-2003 | |
Transparente | |
Uso general y protección contra impactos (45 m/seg), muy adecuadas para aplicaciones de interior como suministros, fabricación pesada y ligera, biotecnología, laboratorios, salas limpias, construcción de barcos y fabricación automovilística | |
10/paq. |
Con revestimiento duro | |
Gafas de protección ocular y facial | |
Gris | |
Policarbonato |