Learn More
Honeywell Analytics™ Detectores de un único gas GasAlert Extreme
For any single gas hazard, choose from a wide range of available toxic gas models. The GasAlert Extreme Single-Gas Detector provides a simple, low-cost option requiring minimal training. Its compact, lightweight design makes it versatile and comfortable.
Marca: Honeywell Analytics™ GAXTZDL
Descripción
For any single gas hazard, choose from a wide range of available toxic gas models. TheGasAlert Extreme Single-Gas Detector provides a simple, low-cost option requiringminimal training. Its compact, lightweight design makes it versatile and comfortable.
- Prueba automática de funcionamiento completo del sensor, estado de la batería, integridad de los circuitos y alarmas sonoras y visuales en el arranque
- Historial preciso y seguro, con registro de datos y protección con clave
- LCD continua en la que se muestran las concentraciones de gas en tiempo real
- Sencillo procedimiento de calibración automática
- Equipado con alarma vibratoria interna para zonas con alto nivel de ruido
- Alarmas visuales, vibratorias y sonoras (95 dB): baja, alta, TWA y STEL
- Batería reemplazable de 3 V
- Resistente al agua
- Barras de alarma visual brillantes y angulares
- Sensor y batería reemplazable in situ de dos años (1.5 años de duración)
- Puntos de ajuste de alarma configurables
- Opciones de visualización en varios idiomas
- Compatible con bomba motorizada de muestreador
- Pruebas: integridad del sensor, circuitos, batería y alarmas sonoras y visuales en la activación, batería
- Intervalo de humedad: del 15 % al 90 % para todos excepto sensores de O2 (del 0 % al 99 %) y de Cl2 (del 10 % al 95 %)
- Tamaño: 2.8 × 5.0 × 9.5 cm (1.1 × 2.0 × 3.75 pulg)
- Peso: 82 g (2.9 oz)
Aplicaciones:
Para detección de un único gas de H2S, SO2, HCN, CO, NH3, Cl2, NO, NO2, PH3, ETO, ClO2, O3, O2. (Consulte el tipo de producto a la derecha.)
Servicio Técnico
Two years including sensor, except Ammonia (one year)
Especificaciones
ATEX: CE Ex II 1 G Exia IIC T4, CE: European Conformity, Class I, Division 1, Group A, B, C, D, Class II, Division 1, Group E, F, G, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR-Exia IIC T4, EMC Directive 89/336/EEC | |
2.8 cm | |
Detector de cianuro de hidrógeno | |
9.52 cm | |
De 0 a 30 ppm | |
-40° to +50°C | |
2.9 oz. | |
2 in |
1,1 in | |
Cianuro de hidrógeno | |
3.75 in. | |
Del 15 al 95 % | |
-40°F to +122°F | |
2 años | |
83g | |
5.08 cm |