Learn More
Honeywell Analytics™ Detectores de un único gas GasAlert Extreme
For any single gas hazard, choose from a wide range of available toxic gas models. The GasAlert Extreme Single-Gas Detector provides a simple, low-cost option requiring minimal training. Its compact, lightweight design makes it versatile and comfortable.
Marca:  Honeywell Analytics™ GAXTHDL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11975535
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
For any single gas hazard, choose from a wide range of available toxic gas models. TheGasAlert Extreme Single-Gas Detector provides a simple, low-cost option requiringminimal training. Its compact, lightweight design makes it versatile and comfortable.
  • Prueba automática de funcionamiento completo del sensor, estado de la batería, integridad de los circuitos y alarmas sonoras y visuales en el arranque
  • Historial preciso y seguro, con registro de datos y protección con clave
  • LCD continua en la que se muestran las concentraciones de gas en tiempo real
  • Sencillo procedimiento de calibración automática
  • Equipado con alarma vibratoria interna para zonas con alto nivel de ruido
  • Alarmas visuales, vibratorias y sonoras (95 dB): baja, alta, TWA y STEL
  • Batería reemplazable de 3 V
  • Resistente al agua
  • Barras de alarma visual brillantes y angulares
  • Sensor y batería reemplazable in situ de dos años (1.5 años de duración)
  • Puntos de ajuste de alarma configurables
  • Opciones de visualización en varios idiomas 
  • Compatible con bomba motorizada de muestreador
  • Pruebas: integridad del sensor, circuitos, batería y alarmas sonoras y visuales en la activación, batería
  • Intervalo de humedad: del 15 % al 90 % para todos excepto sensores de O2 (del 0 % al 99 %) y de Cl2 (del 10 % al 95 %)
  • Tamaño: 2.8 × 5.0 × 9.5 cm (1.1 × 2.0 × 3.75 pulg)
  • Peso: 82 g (2.9 oz)
Aplicaciones:
Para detección de un único gas de H2S, SO2, HCN, CO, NH3, Cl2, NO, NO2, PH3, ETO, ClO2, O3, O2. (Consulte el tipo de producto a la derecha.) 
Servicio Técnico
Two years including sensor, except Ammonia (one year)
Especificaciones
Especificaciones
ATEX: CE Ex II 1 G Exia IIC T4, CE: European Conformity, Class I, Division 1, Group A, B, C, D, Class II, Division 1, Group E, F, G, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR-Exia IIC T4, EMC Directive 89/336/EEC
2.8 cm
Detector de sulfuro de hidrógeno
9.52 cm
0 to 100ppm
De - 40° a + 50 °C
2.9 oz.
2 in
1,1 in
Sulfuro de hidrógeno
3.75 in.
15 to 90%
De -40 °F a +122 °F
2 años
83g
5.08 cm
Certificados
Ver productos accesorios