Learn More
Sperian™ Protector facial Honeywell™ Clearways
Click to view available options
Tipo de producto:
Visera de protección con diadema elástica
Visor
Revestimiento de lente:
Antivaho
Ninguno
Lens Material:
Acetato
N/D
Policarbonato
Descripción
- Se recomienda para los sectores agrícolas, químicos y forestales
- Protege frente a peligros como abrasión, partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos, impactos, salpicaduras y mucho más
- El accesorio de visera integrado, seguro, práctico y económico garantiza una protección adicional
Información de órdenes
Nota: La imagen muestra tanto la visera de protección como el visor. Ambas piezas se deben solicitar por separado. Consulte la visera de protección (11886980) y los visores (11806990, 12652733 o 11896980).
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166 1 F |
Revestimiento de lente | Ninguno |
Tipo de producto | Visera de protección con diadema elástica |
Modelo | CB14 |
N.° por paquete | 1 unidad |
Material | Polipropileno |
Lens Material | N/D |
Título del producto
Sperian™ Protector facial Honeywell™ Clearways >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido