Learn More
Honeywell™ Gafas de seguridad Edge™ T5600
Las gafas de seguridad Edge™ T5600 incluyen una montura de nailon con bisagras pivotantes y patillas rectas o curvas de longitud ajustable. La monolente curva de policarbonato con protecciones laterales envolventes e integradas es resistente a impactos y rayos UV, con revestimiento 4A y con propiedades antivaho, antiarañazos y antiestática.
Marca: Honeywell™ 908310
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tipo de producto: Gafas de seguridad
- Material (montura): Nailon
- Material (lente): Policarbonato (PC)
- Tratamiento de lente: Revestimiento 4A
- Propiedades de lente: Antivaho, antiarañazos, anti-UV, antiestática
- Protección con UV: Un 99 % hasta 365 nm
- Resistencia a impactos: Bola de acero de 6 mm a 45 m/s
- Resistencia a la temperatura: Hasta 80 °C
- Estándares: EN 166 1F (lente), EN 166 F (montura)
- Peso: 32 g
Especificaciones
EN 166 1F (lente), EN 166 F (montura) | |
0,09 in | |
Antivaho, Antiestática, Antiarañazos, Anti-UV | |
Gafas de seguridad | |
Azul | |
Bisagra pivotante | |
1,13 oz | |
Nailon, policarbonato | |
Policarbonato | |
Un 99 % hasta 365 nm | |
No esterilizable en autoclave |
Monolente curva | |
2,25 mm | |
Transparente | |
Protección ocular | |
Edge T5600 | |
Transmitancia luminosa (nominal): 90% | |
32 g | |
No | |
Nailon | |
Patillas rectas o curvas de longitud ajustable |
Título del producto
Honeywell™ Gafas de seguridad Edge™ T5600 > Gafas de seguridad Edge™ T5600; color de montura: Azul; tinción de lente: transparente; valor de transmitancia: Transmitancia luminosa (nominal): 90%
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido