Learn More
Honeywell™ Gafas de seguridad Edge™ T5600
Las gafas de seguridad Edge™ T5600 incluyen una montura de nailon con bisagras pivotantes y patillas rectas o curvas de longitud ajustable. La monolente curva de policarbonato con protecciones laterales envolventes e integradas es resistente a impactos y rayos UV, con revestimiento 4A y con propiedades antivaho, antiarañazos y antiestática.
Marca:  Honeywell™ 908301
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12354719
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Tipo de producto: Gafas de seguridad
  • Material (montura): Nailon
  • Material (lente): Policarbonato (PC)
  • Tratamiento de lente: Revestimiento 4A
  • Propiedades de lente: Antivaho, antiarañazos, anti-UV, antiestática
  • Protección con UV: Un 99 % hasta 365 nm
  • Resistencia a impactos: Bola de acero de 6 mm a 45 m/s
  • Resistencia a la temperatura: Hasta 80 °C
  • Estándares: EN 166 1F (lente), EN 166 F (montura)
  • Peso: 32 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
EN 166 1F (lente), EN 166 F (montura)
0,09 in
Antivaho, Antiestática, Antiarañazos, Anti-UV
Gafas de seguridad
Negro
Bisagra pivotante
1,13 oz
Nailon, policarbonato
Policarbonato
Un 99 % hasta 365 nm
No esterilizable en autoclave
Monolente curva
2,25 mm
Ahumado
Protección ocular
Edge T5600
Transmitancia luminosa (nominal): 10 %
32 g
No
Nailon
Patillas rectas o curvas de longitud ajustable
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Honeywell™ Gafas de seguridad Edge™ T5600 > Gafas de seguridad Edge™ T5600; color de montura: negro; tinción de lente: humo; valor de transmitancia: Transmitancia luminosa (nominal): 10 %