Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ K-Tex™ 930
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Abrasion resistance
- Tear resistance
- Puncture resistancve
- Cutting resistance (Coupe test)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 0075/1445/162/07/12/0519 |
Color | Multicolored |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | No |
En polvo | Powder Free |
Tipo de producto | Gloves |
Tamaño | 9 |
Esterilidad | Non-sterile |
Estilo de dedo | Full fingers |
Guantes con puño de color | Yellow |