Learn More
Sperian™ Tapones para los oídos sin cables de un solo uso Honeywell™ Laser Lite
Click to view available options
Forma: Forma de T
Descripción
- Colores llamativos
- Su forma en T anatómica facilita la inserción y extracción del canal auditivo.
- Uso cómodo a largo plazo
- Perfecta para industrias de procesos con baja tolerancia a residuos de envases
Especificaciones
Color | Magenta, amarillo |
Certificaciones/conformidad | EN 352-2:1993 / EN-24869-1:1993, ISO 9001/2000 |
Tamaño | Universal |
Para utilizar con (aplicación) | Para industrias de proceso con baja tolerancia |
Cantidad | 200/Paq. |
Plug Shape | Con forma de T |
Tipo de producto | Tapón para los oídos |
Desechables | Sí |
Material | Poliuretano |