Learn More
Sperian™ Protección respiratoria sin látex en forma de taza Honeywell™
Highly comfortable and ergonomically designed single-use respirators with no restriction with regard to use. Sperian™ Honeywell™ Premium Disposable Respirators leverage the Willtech™ soft seal technology for an improved fit and exceptional comfort.
Marca:  Sperian™ 1005586
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11806970
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • La carcasa rígida sirve para que la forma se mantenga incluso en entornos húmedos y de carga pesada
  • Sello hipoalergénico para válvula con propiedades de absorción
  • Puente nasal preformado y coloreado para ahorrar tiempo
  • Gran volumen interno para poder comunicarse y respirar fácilmente
  • Correas elásticas dobles, ultraflexibles y resistentes, grapadas fuera de la zona de filtrado
  • Sin látex, sin silicona, sin PVC
  • Garantizan la protección y la aceptación del usuario durante periodos de uso prolongado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
EN 149:2001A1:2009, ISO 9001/2000, CE
FFP2
M
Textiles, minería, mataderos, construcción, industria del acero y del hierro, industria de preparación de carrocerías de vehículos, trabajos de carpintería, carpintería, actividades agrícolas y hortícolas, industria alimentaria, corte y moldeo de metales, etc.
Respirador ML 5211
Polvo, vapor, humos
Sí
Protección respiratoria
Sí
Sí
20/paq.
Copa moldeada