Learn More
Sperian™ Protección respiratoria sin látex en forma de taza Honeywell™
Highly comfortable and ergonomically designed single-use respirators with no restriction with regard to use. Sperian™ Honeywell™ Premium Disposable Respirators leverage the Willtech™ soft seal technology for an improved fit and exceptional comfort.
Marca: Sperian™ 1005580
Descripción
- La carcasa rígida sirve para que la forma se mantenga incluso en entornos húmedos y de carga pesada
- Sello hipoalergénico para válvula con propiedades de absorción
- Puente nasal preformado y coloreado para ahorrar tiempo
- Gran volumen interno para poder comunicarse y respirar fácilmente
- Correas elásticas dobles, ultraflexibles y resistentes, grapadas fuera de la zona de filtrado
- Sin látex, sin silicona, sin PVC
- Garantizan la protección y la aceptación del usuario durante periodos de uso prolongado
Especificaciones
EN 149:2001A1:2009, ISO 9001/2000, CE | |
FFP1 | |
M | |
Textiles, construcción, industrias de acero y hierro, etc. | |
Respirador M/L 5110 | |
Polvo, vapor, humos |
Sí | |
Protección respiratoria | |
No | |
Sí | |
20/paq. | |
Copa moldeada |