Learn More
Sperian™ Zapatos de seguridad Honeywell™ Mont Blanc
Código de producto. 12631303
Click to view available options
Tamaño:
35
36
39
41
42
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12631303
Marca: Sperian™ 623321641/7
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Zapato de piel sin cordones estilo mocasín con pespuntes limitados en el exterior. Los zapatos de seguridad Sperian™ Honeywell™ Mont Blanc tienen una suela inyectada de doble densidad para una protección adicional.
  • Cuello forrado y acolchado
  • Entresuela antiperforaciones
  • Puntera metálica de 200 J
  • Plantilla perforada, poliuretano blanco
  • Protege contra impactos, deslizamientos y salpicaduras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directiva Europea 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) For food services, pharmaceutical and medical use
Material Cuero
Tamaño 41
Características exclusivas Entresuela de acero antiperforación, color blanco, fabricado con poliuretano de densidad doble
Material de la suela Poliuretano de doble densidad
Modelo Slip-on safety
Material del dedo del pie Metálico
Resistente a Impact, splash, slip-resistant
Tipo de producto Zapatos de seguridad