missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sperian™ Zapatos de seguridad Honeywell™ Mont Blanc
Click to view available options
Tamaño:
35
36
39
41
42
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cuello forrado y acolchado
- Entresuela antiperforaciones
- Puntera metálica de 200 J
- Plantilla perforada, poliuretano blanco
- Protege contra impactos, deslizamientos y salpicaduras
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Directiva Europea 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008 |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | For food services, pharmaceutical and medical use |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 42 |
| Características exclusivas | Entresuela de acero antiperforación, color blanco, fabricado con poliuretano de densidad doble |
| Material de la suela | Poliuretano de doble densidad |
| Modelo | Slip-on safety |
| Material del dedo del pie | Metálico |
| Resistente a | Impact, splash, slip-resistant |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido