Learn More
Sperian™ Zapatos de seguridad Honeywell™ Mont Blanc
Código de producto. 12681293
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
39
41
42
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
12681293 36 cada uno
12641303 42 cada uno
12611303 39 cada uno
12661303 44 cada uno
12671303 45 cada uno
12631303 41 cada uno
12671293 35 cada uno
12681303 46 cada uno
12691303 47 cada uno
9 options
Código de producto. 12681293
Marca: Sperian™ 623321636/7
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Zapato de piel sin cordones estilo mocasín con pespuntes limitados en el exterior. Los zapatos de seguridad Sperian™ Honeywell™ Mont Blanc tienen una suela inyectada de doble densidad para una protección adicional.
  • Cuello forrado y acolchado
  • Entresuela antiperforaciones
  • Puntera metálica de 200 J
  • Plantilla perforada, poliuretano blanco
  • Protege contra impactos, deslizamientos y salpicaduras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directiva Europea 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de servicios alimentarios, farmacéuticas y médicas
Material Cuero
Tamaño 36
Características exclusivas Entresuela de acero antiperforación, color blanco, fabricado con poliuretano de densidad doble
Material de la suela Poliuretano de doble densidad
Modelo Seguridad antideslizamiento
Material del dedo del pie Metálico
Resistente a A impactos, salpicaduras y resistencia a deslizamientos
Tipo de producto Zapatos de seguridad