Learn More
Sperian™ Zapatos de seguridad Honeywell™ Mont Blanc
Descripción
- Cuello forrado y acolchado
- Entresuela antiperforaciones
- Puntera metálica de 200 J
- Plantilla perforada, poliuretano blanco
- Protege contra impactos, deslizamientos y salpicaduras
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Directiva Europea 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008 |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de servicios alimentarios, farmacéuticas y médicas |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 47 |
| Características exclusivas | Entresuela de acero antiperforación, color blanco, fabricado con poliuretano de densidad doble |
| Material de la suela | Poliuretano de doble densidad |
| Modelo | Seguridad antideslizamiento |
| Material del dedo del pie | Metálico |
| Resistente a | Resistente a impactos, salpicaduras y deslizamientos |
| Mostrar más |