Learn More
Sperian Protection™ Máscara de cara completa de silicona de la serie Optifit Honeywell™
Descripción
- Cómoda faldón de silicona en forma de U
- Buena visión lateral y descendente
- Elección de filtro
- APR clase 2 según EN 136:1998
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Categoría de PPE de la CE: 3; garantía de calidad: ISO 9001 / 2000; certificado de la CE: 003-079-01-02-0009-0070 Ext. 01-10-03, número de declaración de la CE 0070-003-07901- -02-0009 - Ext. 01-10-03, EN 136:1998 |
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | Máscara facial completa |
| Tamaño | L |
| Para utilizar con (equipo) | Para uso según EN141 o EN143 de clase 1 o con 2 filtros Sperian certificados |
| Incluye | Conexión RD40 |
| Tipo de lente | Lente de visión completa |
| Cantidad | 1 unidad |