Learn More
Sperian™ Guantes de protección térmica ARATHERMA FIT™ Honeywell™
Click to view available options
Tamaño:
9
Descripción
- El forro de algodón con revestimiento de Kevlar™ del guante es agradable al tacto
- El forro mejora el rendimiento mecánico del guante al tiempo que absorbe el sudor
- Ambidiestros y, por lo tanto, más rentables
- El grosor relativo del guante (calibre 7) le permite absorber los golpes, por lo que es adecuado para manipular objetos pesados
- La fibra de Kevlar ofrece buena resistencia a los cortes y protege contra los peligros térmicos
- El puño tejido es largo para proteger el antebrazo
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE 0075/797/162/06/08/0191 |
Clasificación | CE CATEGORÍA II |
Coating Material | Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™ |
Cut Resistance Rating | 5 |
Hand | Ambidiestro |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 9 |
Temperature (Metric) Max | 350 °C para contactos cortos, 250 °C para contactos más largos |
Material de revestimiento | Algodón |
Cantidad | 1 unidad |