Learn More
Sperian™ Tapones para los oídos con banda Honeywell™ PerCap
Click to view available options
Forma: Óvalo
Descripción
- Uso en varias posiciones: Sobre la cabeza, debajo de la barbilla o detrás del cuello.
- Recomendado para el uso en la industria de la energía eólica.
- De espuma de poliuretano.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN-13819-1: 2002 / EN 352-2: 2002 / EN-13819-2: 2002 |
Tamaño | Universal |
Para utilizar con (aplicación) | Para empleados regularmente expuestos al ruido |
Cantidad | 10/paquete |
Plug Shape | Óvalo |
Tipo de producto | Tapón para los oídos |
Desechables | Sí |
Material | Poliuretano |