Learn More
Honeywell™ Fendall Saline Cartridges for Honeywell Pureflow 1000 Portable Emergency Eyewash Stations
Descripción
Includes
Nozzle assembly, delivery hose, and solution cartridges
- Each cartridge contains 3.5 gal. (13.2L) of saline solution
- Tri-lingual (English, Spanish, French) 24-month cartridge life
Información de órdenes
Each case contains two cartridges.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 447.99 oz. |
| Capacidad (métrico) | 13248.64 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Estación de lavado ocular de emergencia portátil Fendall 1000 |
| Incluye | Nozzle Assembly, Delivery Hose and Solution Cartridges |
| Tipo de producto | Eyewash Cartridge |
| Peso (imperial) | 152.1 lb. |
| Peso (métrico) | 69 kg |