Learn More
Honeywell™ Protectores faciales Supervizor
Código de producto. p-8001516
Click to view available options
Modelo:
SV9AC
SV9PC
Descripción:
Visera de diadema de trinquete
Visor de acetato transparente de 200 mm
Visor de policarbonato transparente de 230 mm
Lens Material:
Acetato
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 11836990
Marca: Honeywell™ 1002307
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Gama de protecciones faciales instaladas en el casco robustas y de alta resistencia con compatibilidad con protección auditiva. Las protecciones faciales Sperian™ Honeywell™ Supervizor tienen una amplia selección de viseras que se pueden adaptar a la aplicación/peligro específico.
  • Se recomienda su uso en los sectores de química y silvicultura, entre otros
  • Protege frente a peligros como la abrasión, partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos, gases, vapores y humo
  • Máxima protección, lo que permite un movimiento de la cabeza completo, sin restricciones
  • El visor plegado elimina huecos y su perfil sigue el contorno de la cara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166 1F
Anchura (métrico) 200 mm
Descripción Visor de acetato transparente de 200 mm
Tipo de producto Protector Supervizor
Modelo SV9AC
N.° por paquete 1 unidad
Lens Material Acetato