Learn More
Honeywell™ Gafas de seguridad Tornado™ T5700/T5800
Click to view available options
Modelo:
T5700
T5800
Tinción de lente:
Ahumado
Transparente
Frame Type:
Patillas laterales ajustables y curvas
Patillas laterales deportivas
Descripción
- Tipo de producto: Gafas de seguridad
- Material (montura): Policarbonato (PC)
- Material (lente): Policarbonato (PC)
- Color (montura): Negro
- Revestimiento de la lente: Revestimiento 4A (antivaho, antiarañazos, antiestática y anti-UV)
- Resistencia a impactos: Bola de acero de 6 mm a 45 m/s
- Resistencia al calor: hasta 80 °C
- Tipo de montura: Patillas curvas completamente ajustables o extremos de patillas no pivotantes extensibles y rectos
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166 1F |
Revestimiento de lente | Antivaho, Antiestática, Antiarañazos, Anti UV |
Tinción de lente | Ahumado |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Protección ocular |
Color de marco | Negro |
Modelo | T5800 |
N.° por paquete | 1 unidad |
Peso (métrico) | 30 g |
Material | Policarbonato |
Mostrar más |
Título del producto
Honeywell™ Gafas de seguridad Tornado™ T5700/T5800 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido