Learn More
Honeywell™ Máscaras parciales ValuAir
Valuair Half-Mask APR features an elastomeric facepiece with soft, rounded edges and a low-profile nosepiece for low breathing resistance and eyewear compatibility. The twin filter uses a ‘click-fit’ system and the four-point harness offers secure positioning.
Marca: Honeywell™ 1001573
Alertas:
For use only with certified T-Series cartridges (standards: EN 141, EN 143). The oxygen concentration must be superior to 17%.
Descripción
- Material (pieza facial): Elastómero termoplástico
- Tipo de arnés: Arnés de cuatro puntos
- Tipo de filtro: Sistema de doble filtro con conexión Click-Fit
- Tipo de cartucho: Filtro de polvo P3, filtro de gas A1, filtro combinado A1P3, filtro de gas A2, filtro combinado A2P3, filtro de gas ABE1, filtro combinado ABE1P3, filtro de gas ABEK1, filtro combinado ABEK1P3, filtro de gas K1, filtro combinado K1P3
- Utilizar con: Construcción, ingeniería mecánica, mecanizados, pintura, ganadería y horticultura
- Normas/cumplimiento: EN 140, Cat. de EPI III, ISO 9001/2000
Especificaciones
ISO 9001/2000 | |
EN 140 | |
Perfil bajo | |
Sistema de doble filtro con conexión Click-Fit | |
Respirador purificador de aire (APR) de media máscara | |
Elastómero termoplástico | |
Filtro de polvo P3, filtro de gas A1, filtro combinado A1P3, filtro de gas A2, filtro combinado A2P3, filtro de gas ABE1, filtro combinado ABE1P3, filtro de gas ABEK1, filtro combinado ABEK1P3, filtro de gas K1, filtro combinado K1P3 | |
1 unidad |
EPI Cat. III | |
Azul marino | |
No | |
Elastómero termoplástico | |
M | |
Construcción, ingeniería mecánica, mecanizados, pintura, ganadería y horticultura | |
Arnés de cuatro puntos |